3,3-Difluoropyrrolidine chlorhydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,3-Difluoropyrrolidine HCl
PC9835-1G PC9835-250MG PC9835-5G
APOSPC9835-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC9835-1G APOSPC9835-250MG APOSPC9835-5G
3,3-Difluoropyrrolidine chlorhydrate
3,3-Difluoropyrrolidine chlorhydrate
Formule: C₄H₇F₂N
MW: 143,56 g/mol
Point de fusion: 128…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788948
Numéro CAS: 163457-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité