2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC9837-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC9837-1G
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formule: C₅H₈F₃N
MW: 139,12 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02663405
Numéro CAS: 109074-67-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité