2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,1,2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-Icosafluoro-5,8,11-tris(trifluoromethyl)-3,6,9,12-tetraoxapentadecane
PC9855-25G PC9855-5G PC9855-1G
APOSPC9855-25GEA 183 EUR InStock
APOSPC9855-25G APOSPC9855-5G APOSPC9855-1G
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane 97%
2H-Perfluoro-5,8,11-trimethyl-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
Formule: C₁₄HF₂₉O₄
MW: 784,12 g/mol
Point d'ébullition: 192…195 °C
Point de fusion: –115 °C
Densité: 1.723 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054717
Numéro CAS: 26738-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité