4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9858-1G PC9858-250MG
APOSPC9858-1GEA 144 EUR InStock
APOSPC9858-1G APOSPC9858-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₆H₄Cl₂F₃N
MW: 218,01 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972770
Numéro CAS: 732306-24-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité