1-Fluorobutane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9870-25G PC9870-5G
APOSPC9870-25GEA 510 EUR InStock
APOSPC9870-25G APOSPC9870-5G
1-Fluorobutane
1-Fluorobutane
Formule: C₄H₉F
MW: 76,11 g/mol
Point d'ébullition: 32 °C/745mmHg
Densité: 0.776 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039288
Numéro CAS: 2366-52-1
ONU: 1993
ADR: 3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité