Trifluoromethanesulfonate de bismuth (III)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Bismuth triflate, Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
PC9890-100G PC9890-25G PC9890-5G
APOSPC9890-100GEA 244 EUR InStock
APOSPC9890-100G APOSPC9890-25G APOSPC9890-5G
Trifluoromethanesulfonate de bismuth (III)
Trifluoromethanesulfonate de bismuth (III)
Formule: C₃BiF₉O₉S₃
MW: 656,19 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093669
Numéro CAS: 88189-03-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité