2-Bromo-6-fluoroaniline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC9902-100GEA 132 EUR InStock
APOSPC9902-100G APOSPC9902-1KG APOSPC9902-25G APOSPC9902-5G
2-Bromo-6-fluoroaniline 99%
2-Bromo-6-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Densité: 1,674 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01310982
Numéro CAS: 65896-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité