3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC9903-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC9903-5G APOSPC9903-25G
3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Point de fusion: 132…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215834
Numéro CAS: 405-04-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité