4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC9915-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC9915-1G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile 97%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214,04 g/mol
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368341
Numéro CAS: 105942-09-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité