4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylbenzonitrile
PC9916-5G PC9916-1G PC9916-25G
APOSPC9916-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC9916-5G APOSPC9916-1G APOSPC9916-25G
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₄FNO
MW: 149,1200 g/mol
Point de fusion: 78…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368786
Numéro CAS: 105942-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité