1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-6-fluoronitrobenzene
PC9918-25G PC9918-5G PC9918-100G
APOSPC9918-25GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC9918-25G APOSPC9918-5G APOSPC9918-100G
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzène 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Point de fusion: 36…37 °C
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368788
Numéro CAS: 886762-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité