3-Fluoropyridine-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9928-1G PC9928-5G PC9928-25G
APOSPC9928-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9928-1G APOSPC9928-5G APOSPC9928-25G
3-Fluoropyridine-2-ol
3-Fluoropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
Point de fusion: 157…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095042
Numéro CAS: 1547-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité