Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9936-1G PC9936-500MG PC9936-5G
APOSPC9936-1GEA 217 EUR InStock
APOSPC9936-1G APOSPC9936-500MG APOSPC9936-5G
Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Formule: C₁₈H₁₇ClFNO₃
MW: 349,79 g/mol
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310648
Numéro CAS: 34029-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité