2,6-Difluoro-4-méthoxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9939-10G PC9939-25G PC9939-100MG PC9939-5G
APOSPC9939-10GEA 96 EUR InStock
APOSPC9939-10G APOSPC9939-25G APOSPC9939-100MG APOSPC9939-5G
2,6-Difluoro-4-méthoxybenzaldéhyde 98%
2,6-Difluoro-4-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point de fusion: 73…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114368
Numéro CAS: 256417-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité