2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9940-5G
APOSPC9940-5GEA 177 EUR InStock
APOSPC9940-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde 98%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point de fusion: 179…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772042
Numéro CAS: 532967-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité