5-Fluorocytidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
PC9941-1G PC9941-250MG
APOSPC9941-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC9941-1G APOSPC9941-250MG
5-Fluorocytidine
5-Fluorocytidine
Formule: C₉H₁₂FN₃O₅
MW: 261,21 g/mol
Point de fusion: 196…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210953
Numéro CAS: 2341-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité