Benzyl-4-fluorophenyl ketone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-2-phenylethanone
PC9944-100G PC9944-25G PC9944-5G
APOSPC9944-100GEA 574 EUR InStock
APOSPC9944-100G APOSPC9944-25G APOSPC9944-5G
Benzyl-4-fluorophenyl ketone 99%
Benzyl-4-fluorophenyl ketone
Formule: C₁₄H₁₁FO
MW: 214,2350 g/mol
Point de fusion: 83…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017960
Numéro CAS: 347-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité