1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC9945-5G PC9945-100G PC9945-25G
APOSPC9945-5GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC9945-5G APOSPC9945-100G APOSPC9945-25G
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzène 98%
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Point de fusion: 29…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663754
Numéro CAS: 58534-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité