1-Acetyl-4-fluoronaphthalene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Fluoro-1'-acetonaphthone, 1-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)ethanone, 1-(4-Fluoro-1-naphthyl)ethanone
PC9950-1G PC9950-25G PC9950-5G
APOSPC9950-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9950-1G APOSPC9950-25G APOSPC9950-5G
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene 97%
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Formule: C₁₂H₉FO
MW: 188,20 g/mol
Point d'ébullition: 164…166 °C/14mmHg
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 1.203 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134475
Numéro CAS: 316-68-7
EINECS: 206-261-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité