2,5-Difluorobenzhydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9952-1G PC9952-5G
APOSPC9952-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC9952-1G APOSPC9952-5G
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02183537
Numéro CAS: 265644-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité