1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9956-100G PC9956-25G PC9956-5G
APOSPC9956-100GEA 48 EUR InStock
APOSPC9956-100G APOSPC9956-25G APOSPC9956-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène 98%
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Point de fusion: 55…58 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055433
Numéro CAS: 701-45-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité