2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(Chloroacetyl)-2-fluoroaniline
PC9999-1G PC9999-5G
APOSPC9999-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC9999-1G APOSPC9999-5G
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Formule: C₈H₇ClFNO
MW: 187,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00730970
Numéro CAS: 347-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité