Photometric tube tests, NANOCOLOR® cationic Surfactants
Fournisseur: Macherey-Nagel
NANOCOLOR®
MANA985034EA 107 EUR InStock
MANA985034
Photometric tube tests, NANOCOLOR® cationic Surfactants
Kits de tests environnementaux
A pre-dosed NANOCOLOR tube test for photometric determination of cationic surfactants in water.
  • Measurement directly in the test tube, saving time and reducing exposure to chemical reagents
  • Barcode cuvette identification
  • Precisely pre-dosed reagents in 16 mm (OD) tubes
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité