Photometric tube tests, NANOCOLOR® chloride
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
985019 985021
MANA985019EA 66.4 EUR InStock
MANA985019 MANA985021
Photometric tube tests, NANOCOLOR® chloride
Kits de tests environnementaux
Pre-dosed NANOCOLOR tube tests for photometric determination of chloride in water.
  • Measurement directly in the test tube, saving time and reducing exposure to chemical reagents
  • Barcode cuvette identification
  • Precisely pre-dosed reagents in 16 mm (OD) tubes
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité