L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Waste disposal-sets, V2.0
Fournisseur: S.C.A.T.
307416 307315 307320 307321
SCTV307416EA 476 EUR InStock
SCTV307416 SCTV307315 SCTV307320 SCTV307321
Waste disposal-sets, V2.0
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These safety funnels and containers are used all over the world wherever the safe disposal of liquid waste is important. To ensure that collection points are also quickly ready for use, the most popular products have been assembled as sets. This requires only one part number for the comprehensive safety system, guaranteed compatible without time-consuming assembly of individual components.
  • Set components made of high quality and durable PE-HD material
  • Electrostatic conductive and therefore protected against ignition and explosion
  • Lid funnel with removable
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité