Indicateurs de niveau, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M710-01 M712-01 M715-01 M720-01 M730-01 M732-01 M734-01 M801-01
590-0277EA 384 EUR InStock
590-0277 590-0278 590-0279 590-0280 590-0281 590-0282 590-0283 590-0284
Indicateurs de niveau, b.safe
Capteurs de niveau
Insert avec filetage pour fûts ou bouchon à vis pour bidons. Avec indicateur de niveau intégré pour surveiller le niveau de liquide lors du remplissage ainsi qu'un col avec filetage GL 45 pour le montage d'un entonnoir b.safe avec filetage GL 45.
  • Empêcher les poubelles de déborder
  • Disponible pour les bidons et les fûts
  • Convient aux liquides inflammables
L'épingle visuelle rouge monte avec l'augmentation du niveau de remplissage. Dès que le repère visuel remplit complètement le verre d'inspection, le bidon est plein et doit être remplacé.
Utilisation d'un entonnoir b.safe pour le remplissage de liquides et surveillance simultanée du niveau de remplissage pour éviter les débordements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité