Fumonisin Standard Solutions
Fournisseur: Apollo Scientific
BIMS100-1ML BIMS100-5ML BIMS101-1ML BIMS101-5ML BIMS102-1ML BIMS102-5ML
APOSBIMS100-1MLEA 255 EUR InStock
APOSBIMS100-1ML APOSBIMS100-5ML APOSBIMS101-1ML APOSBIMS101-5ML APOSBIMS102-1ML APOSBIMS102-5ML
Fumonisin Standard Solutions
Étalons Étalons organiques
Analytical reference standard solutions derived from Fusarium moniliforme. Also known as Macrofusine
  • 50µg/ml of each component in ACN/H2O 1:1 V/V mixture.
Carcinogenic mycotoxin.
Attention: Expires in 12 months.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité