Adaptateur septum, b.safe
Fournisseur: Bohlender
b.safe
590-0182EA 48.8 EUR InStock
590-0182
Adaptateur septum, b.safe
Raccords et connecteurs
Adaptateur fileté pour connecter un bouchon septum avec un connecteur capillaire des bouchons b.safe.
  • Échantillonnage facile
  • Sans pollution
  • Sans évaporation
Échantillonnage facile sur les connecteurs capillaires des bouchons b.safe et des bouchons de déchets sans contamination ni évaporation des solvants.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité