L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Precision Grip Gloves with Dots
Fournisseur: VWR Collection
112-5730EA 45.4 EUR InStock
112-5730 112-5731 112-5732 112-5733 112-5734 112-5729
VWR®, Precision Grip Gloves with Dots
Gants
This VWR® precision grip glove with grip dots and nitrile coating provides basic cut protection and enhanced grip.
  • ANSI A1 Cut Protection (Level A)
  • Grip dots on the palm for enhanced grip
  • Nylon composition
  • Nitrile (NBR) coating on palm and fingertips
  • Grey knitted glove with black coating
Ideal for handling, picking, packaging, automotive, or situations that require dexterity in a dry and/or dirty environment.
Certifications: Meets requirements for ANSI A1 Cut Resistance. EN 388:2016 (4131X)
Certified by OKEO-TEX meeting Standard 100 certifying thatMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité