Connecteurs de tubes, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M590-03 M590-05 M590-07
590-0228EA 10.6 EUR InStock
590-0228 590-0229 590-0230
Connecteurs de tubes, b.safe
Raccords et connecteurs
Raccord droit en PP, avec deux raccords de tuyau pour tube élastique.
  • Excellente résistance chimique
  • Disponible pour une large gamme de diamètres de tuyaux
  • La forme conique assure une connexion étanche et sans fuite
Les connecteurs de tuyau b.safe sont le choix flexible pour personnaliser votre bouchon de déchets b.safe. Fabriqué en PP ou PTFE et disponible dans de nombreux diamètres, vous trouverez celui qui convient parfaitement à votre tuyau d'évacuation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité