Filtres d'échappement, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M506-02 M506-01 M506-03
590-0411EA 214 EUR InStock
590-0411 590-0176 590-0178
Filtres d'échappement, b.safe
Filtres Filtres de ventilation
Corps de filtre en PP avec connecteur (filetage GL 14) pour bouchons de déchets b.safe. Couvercle avec ouvertures d'aération et indicateur de durée de vie avec champ d'étiquette supplémentaire pour surveiller la durée de vie. Remplissage en charbon actif pour l'adsorption des solvants.
  • Activation de la durée de vie par simple pression sur un bouton et/ou marquage individuel au dos
  • Ouvertures d'aération résistantes aux éclaboussures
  • Le charbon actif à l'intérieur garantit l'absorption des vapeurs nocives
  • PP pour une haute résistance et une classe de feu V-0
  • Beaucoup d'espace pour les raccords et les raccords de tuyaux
Collecte sûre des solvants sans fuite de vapeurs de solvants nocives. Le charbon actif présent dans le filtre d'échappement b.safe retient les vapeurs de solvant de l'air qui s'échappe pendant le remplissage. La durée de vie du filtre peut être facilement surveillée soit en activant l'affichage sur le couvercle et en remplaçant le filtre en cas de coloration complètement rouge, soit en documentant manuellement la date de remplacement. Nous recommandons les tailles de filtre suivantes : Taille petite jusqu'à 5 L, taille moyenne pour 5 à 10 L et taille grande pour plus de 10 L.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité