L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Filtres d'échappement pour fûts, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M506-21 M506-23 M506-25
590-0179EA 340 EUR InStock
590-0179 590-0180 590-0181
Filtres d'échappement pour fûts, b.safe
Filtres Filtres de ventilation
Corps de filtre en PE avec filetage de raccordement pour installation directe sur fûts. Couvercle avec ouvertures d'aération et champ d'étiquette pour contrôler la durée de vie. Remplissage en charbon actif pour l'adsorption des solvants.
  • Activation de la durée de vie par simple pression sur un bouton et/ou marquage individuel au dos
  • Ouvertures d'aération résistantes aux éclaboussures
  • Le charbon actif à l'intérieur garantit l'absorption des vapeurs nocives
  • PP pour une haute résistance et une classe de feu V-0
  • Beaucoup d'espace pour les raccords et les
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité