Adaptateurs pour filtre d'échappement, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M502-01 M502-02 M502-03 M502-04 M615-20
590-0158EA 45.9 EUR InStock
590-0158 590-0159 590-0160 590-0161 590-0247
Adaptateurs pour filtre d'échappement, b.safe
Raccords et connecteurs
Adaptateur pour une installation peu encombrante du filtre d'échappement b.safe sur les bouchons de déchets b.safe.
  • Agrandissez l'espace sur les bouchons à déchets b.safe
  • Réduire la hauteur d'installation
  • gain de place
Agrandissez l'espace sur les bouchons de vidange b.safe avec les adaptateurs b.safe pour filtres d'échappement et facilitez l'installation de capillaires et de tubes. Avec un adaptateur 1×90°, cat. Non. VWRI590-0160, vous réduisez la hauteur d'installation du bouchon de vidange avec filtre d'échappement monté sur votre bidon.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité