Raccords pour tubes ondulés, b.safevvvv
Fournisseur: Bohlender
M514-03 M514-05
590-0199EA 63.1 EUR InStock
590-0199 590-0200
Raccords pour tubes ondulés, b.safevvvv
Raccords et connecteurs
Accouplement en trois parties composé d'un accouplement, d'un écrou de blocage en PP et d'une bague de serrage en FEP. Pour connecter un tube ondulé à paroi dure au raccord de tuyau (filetage NPT ¹/₈") sur les bouchons de vidange b.safe. Écrou de blocage avec surface de préhension ergonomique, creux de préhension supplémentaires avec SW10 sur l'accouplement.
  • Alternative aux raccords de tuyaux
  • Spécialement pour les tuyaux ondulés
  • Avec écrou de blocage et bague de serrage
  • Scelle de manière fiable le tube ondulé flexible de votre HPLC
Choisissez le raccord pour tube ondulé b.safe en fonction de votre tube HPLC. Les appareils d'Agilent Technologies, par exemple, contiennent des tubes ondulés avec int. Ø de 6,5 mm. Les appareils de Thermo Scientific contiennent des tubes ondulés avec int. Ø de 8,5 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité