Connecteurs de tubes Y, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M580-02 M580-04 M580-06 M580-08 M580-10 M580-12
590-0222EA 13.6 EUR InStock
590-0222 590-0223 590-0224 590-0225 590-0226 590-0227
Connecteurs de tubes Y, b.safe
Raccords et connecteurs
Raccord en forme de Y en PP, avec trois raccords de tuyau pour tube élastique.
  • Excellente résistance chimique
  • Disponible pour une large gamme de diamètres de tuyaux
  • La forme conique assure une connexion étanche et sans fuite
Les connecteurs de tuyau b.safe sont le choix flexible pour personnaliser votre bouchon de déchets b.safe. Fabriqué en PP ou PTFE et disponible dans de nombreux diamètres, vous trouverez celui qui convient parfaitement à votre tuyau d'évacuation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité