L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée) 98
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Nadide phosphate disodium salt, Triphosphopyridine nucleotide, disodium salt, NADP-Na2, β-NADP-Na2, NADP disodium salt, Nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate disodium salt, 1-((2R,3R,4S,5R)-5-((((((((2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-3-carbamoylpyridin-1-ium, disodium salt, β-NADH phosphate disodium salt
BIB3015-1G BIB3015-250MG
APOSBIB3015-1GEA 29 EUR InStock
APOSBIB3015-1G APOSBIB3015-250MG
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée) 98
Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formule: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
MW: 787.37 g/mol
Densité: 1.66g/cm3 @ 25 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065390
Numéro CAS: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité