Photometric tube tests, NANOCOLOR® Hardness
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
985015 985043 985084 985044
MANA985015EA 79.5 EUR InStock
MANA985015 MANA985043 MANA985084 MANA985044
Photometric tube tests, NANOCOLOR® Hardness
Kits de tests environnementaux
A range of pre-dosed NANOCOLOR® tube tests for photometric determination of water hardness.
  • Measurement directly in the test tube, saving time and reducing exposure to chemical reagents
  • Barcode cuvette identification
  • Precisely pre-dosed reagents in 16 mm (OD) tubes
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité