Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique 25:24:1 stabilisé
Fournisseur: Apollo Scientific
Stabilization: stabilisé avec 8-hydroxyquinoléine 0,1 %
APOSBIA0889-250MLEA 101 EUR InStock
APOSBIA0889-250ML APOSBIA0889-500ML APOSBIA0889-100ML
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique 25:24:1 stabilisé
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique
Phenol equilibrated, stabilised:chloroform :isoamyl alcohol 25:24:1
Attention: Shelf life approx. 9 months
Densité: 1,280 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133763
Numéro CAS: 136112-00-0
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité