Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (reduced form) tetrasodium salt ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB3014-100MG BIB3014-500MG
APOSBIB3014-100MGEA 60.9 EUR InStock
APOSBIB3014-100MG APOSBIB3014-500MG
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (reduced form) tetrasodium salt ≥98%
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (reduced form) tetrasodium salt
Formule: C₂₁H₂₆N₇O₁₇P₃.4Na
MW: 833,348 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036263
Numéro CAS: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité