Spermidine phosphate salt hexahydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
BIB6271-25G BIB6271-5G BIB6271-10G
APOSBIB6271-25GEA 835 EUR InStock
APOSBIB6271-25G APOSBIB6271-5G APOSBIB6271-10G
Spermidine phosphate salt hexahydrate
Spermidine phosphate salt hexahydrate
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04966492
Numéro CAS: 23273-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité