Capsimycin
Fournisseur: Apollo Scientific
BIBR1142-1MG BIBR1142-5MG
APOSBIBR1142-1MGEA 306 EUR InStock
APOSBIBR1142-1MG APOSBIBR1142-5MG
Capsimycin
Capsimycin
From microbial source
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 70694-08-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité