9-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)adenine (FANA-A) ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 9-(2'-Fluoro-2'-deoxy-β-D-arabinofuranosyl)adenine, 2'-FANA-A, 2'-Deoxy-2'-fluoroarabinoadenosine, (2R,3R,4S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol, (2R,3R,4S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, FANA-A
BIMN2021-250MG BIMN2021-500MG
APOSBIMN2021-250MGEA 514 EUR InStock
APOSBIMN2021-250MG APOSBIMN2021-500MG
9-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)adenine (FANA-A) ≥98%
9-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)adenine (FANA-A)
Formule: C₁₀H₁₂FN₅O₃
MW: 269,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12911815
Numéro CAS: 20227-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité