Arabinofuranosyl-adenine ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
BIMN2036-1G BIMN2036-10G
APOSBIMN2036-1GEA 155 EUR InStock
APOSBIMN2036-1G APOSBIMN2036-10G
Arabinofuranosyl-adenine ≥99%
Arabinofuranosyl-adenine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
MW: 267,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2006-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité