Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBIMN2039-250MGEA 340 EUR InStock
APOSBIMN2039-250MG APOSBIMN2039-1G
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥99%
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine
Formule: C₁₀H₁₂FN₅O₄
MW: 285,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132942
Numéro CAS: 21679-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité