Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Guanine 9-β-D-Arabinofuranoside, Araguanosine, Ara-G
BIMN2040-1G BIMN2040-250MG
APOSBIMN2040-1GEA 256 EUR InStock
APOSBIMN2040-1G APOSBIMN2040-250MG
Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥99%
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₅
MW: 283,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065486
Numéro CAS: 38819-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité