L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Desmopressin Acetate 99
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0004-5MG BISN0004-25MG BISN0004-50MG
APOSBISN0004-5MGEA 132 EUR InStock
APOSBISN0004-5MG APOSBISN0004-25MG APOSBISN0004-50MG
Desmopressin Acetate 99
Desmopressin Acetate
Desmopressin acetate is the synthetic analogue of the antidiuretic hormone arginine vasopressin.
Formule: C₄₆H₆₄N₁₄O₁₂S₂.₂CH₃CO₂H
MW: 1189.321 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133962
Numéro CAS: 62288-83-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité