Tat-NR2B9c ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0039-1MG BISN0039-5MG BISN0039-10MG
APOSBISN0039-1MGEA 125 EUR InStock
APOSBISN0039-1MG APOSBISN0039-5MG APOSBISN0039-10MG
Tat-NR2B9c ≥98%
Tat-NR2B9c
Tat-NR2B9c is a PSD95 inhibitor with EC50 of 7 nM, also inhibit p38.
Formule: C₁₀₅H₁₈₈N₄₂O₃₀
MW: 2518,88 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09842404
Numéro CAS: 500992-11-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité