ACTH
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BITH3003-10MG BITH3003-2MG BITH3003-50MG
APOSBITH3003-10MGEA 197 EUR InStock
APOSBITH3003-10MG APOSBITH3003-2MG APOSBITH3003-50MG
ACTH
ACTH
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00145721
Numéro CAS: 9002-60-2
EINECS: 232-659-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité