L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(R)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321522-1G OR321522-250MG
APOSOR321522-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR321522-1G APOSOR321522-250MG
(R)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(R)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄BrN.ClH
MW: 276.601 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1336565-35-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité