4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50974-1G PC50974-250MG
APOSPC50974-1GEA 522 EUR InStock
APOSPC50974-1G APOSPC50974-250MG
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-3-trimethylsilyloxybutan-2-one
Formule: C₈H₁₅F₃O₂Si
MW: 228,284 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32693997
Numéro CAS: 2649323-00-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité